Learn More
Sal de potasio de ácido etilxántílico, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10568702 25 g Frasco de vidrio 25 g
10301591 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10042933 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10568702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410500250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-89-6
Fórmula molecular C3H5KOS2
Peso molecular (g/mol) 160.29
Número MDL MFCD00004931
Clave InChI JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
PubChem CID 2735045
Nombre IUPAC potasio;etoximetanoditioato
SMILES [K+].CCOC([S-])=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylxanthic acid potassium salt
Punto de fusión 209°C to 214°C
Color Amarillo
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OC(S)SK
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7813
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.3
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylxanthic acid potassium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.