Learn More
Dibromuro de etilviológeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylviologen Dibromide |
| CAS | 53721-12-3 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 . 2Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, Diethylviologen Dibromide, Ethylviologen Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CC)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-(1-etilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io; dibromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 374.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.9837 |