Learn More
Ethylvanillin, MedChemExpress
Código de producto. 16478526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478526 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16478526 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0940
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder