Learn More
Etilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453257 25 g 25 g
11446956 100 g 100 g
11456956 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24040.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-52-5 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
N-Ethyl urea, is a versatile building block, that can be used in organic synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, as nitrogen and carbonyl source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etil urea es un compuesto básico versátil que se puede utilizar en la síntesis orgánica de varios compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, como una fuente de nitrógeno y carbonilo.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml) y agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-52-5
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00007953
Clave InChI RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethylurea, n-ethylurea, urea, ethyl, urea, 1-ethyl, polyurethane, urea, n-ethyl, ethyl urea, pellethane, athylisoharnstoff
PubChem CID 12254
Nombre IUPAC etilurea
SMILES CCNC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylurea
Punto de fusión 88°C to 94°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1740512
Información de solubilidad Soluble in methanol (25mg/ml),and water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylurea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea