Learn More
Yoduro de etiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyltriphenylphosphonium Iodide |
| CAS | 4736-60-1 |
| Fórmula molecular | C20H20IP |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Phenylphosphonium Ethyl Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, ETPPI, Hishicolin ETPPI |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | etilo(trifenilo)fosfonio;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 418.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.0347 |