Learn More
Yoduro de etiltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498157 25 g 25 g
11408167 100 g 100 g
11418167 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17533.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4736-60-1 | C20H20IP | 418.26 g/mol
Ethyltriphenylphosphonium iodide is involved in synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes, asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de etiltrifenilfosfonio está implicado en la síntesis de derivados de diarilmetina, sales de fosfonio y complejos de haluro policinuclear de bismuto(III), hidrogenación asimétrica.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4736-60-1
Fórmula molecular C20H20IP
Peso molecular (g/mol) 418.26
Número MDL MFCD00040352
Clave InChI SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide, ethyl triphenylphosphonium iodide, phenylphosphonium ethyl iodide, unii-xxz2v239jn, xxz2v239jn, ethyltriphenylphosphanium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide 1:1, ethyl triphenyl phosphanium iodide, ethyl triphenyl phosphonium iodide
PubChem CID 78474
Nombre IUPAC etilo(trifenilo)fosfonio;yoduro
SMILES [I-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyltriphenylphosphonium iodide
Punto de fusión 164°C to 169°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3659323
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.26
Porcentaje de pureza ≥98%