Learn More
Bromuro de etiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-32-1 |
| Fórmula molecular | C20 H20 P . Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | TEP, TEP (onium compound), Triphenylethylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | etil(trifenil)fosfanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 371.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0486 |