Learn More
Bromuro de etiltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438318 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10520591 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10530591 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119045000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-32-1
Fórmula molecular C20H20BrP
Peso molecular (g/mol) 371.26
Número MDL MFCD00011838
Clave InChI JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
Nombre IUPAC etil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206.5°C to 208.5°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >200°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5P(C6H5)3Br
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: 120g/L (23°C). Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in arom. hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyltriphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.