Learn More
Bromuro de etiltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406296 25 g 25 g
11416296 100 g 100 g
11426296 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23096.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Ethyltriphenylphosphonium bromide acts as a reactant in the synthesis of D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines, Leiodolide A through aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination. It is also used in the preparation of cycloalkanoindolines through diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions. Further, it is used as a reagent in solid-state metathesis polycondensation to prepare alkyl-dipropenylthiophene monomers and Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de etiltrifenilfosfonio actúa como reactante en la síntesis de D-aminoácidos a partir de tiazolidinas derivadas de la L-cisteína, la leiodolida A a través de reacciones aldólicas y la olefinación de Horner-Wadsworth-Emmons. También se utiliza en la preparación de cicloalcanoindolinas a través de reacciones inimo-eno intramoleculares diastereoselectivas. Además, se utiliza como reactivo en la policondensación por metátesis en estado sólido para preparar monómeros de alquil-dipropeniltiofeno, así como en reacciones de ciclación de Mizoroki-Heck y ciclación en cascada de Tsuji-Trost.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua, acetona e isopropanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-32-1
Fórmula molecular C20H20BrP
Peso molecular (g/mol) 371.26
Número MDL MFCD00011838
Clave InChI JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
SMILES [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 206°C to 210°C
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3CH2P(C6H5)3Br
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 3599630
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water,acetone and isopropanol.
Nombre IUPAC etil(trifenil)fosfanio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.26
Porcentaje de pureza ≥98%