Learn More
Etiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489767 100 g 100 g
11479767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22752.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5314-55-6
Fórmula molecular C5H14O3Si
Peso molecular (g/mol) 150.249
Número MDL MFCD00051541
Clave InChI SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
Nombre IUPAC etil(trimetoxi)silano
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Nombre del producto químico o material Ethyltrimethoxysilane
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.25
Porcentaje de pureza 97%