Learn More
Etiltrimetoxisilano, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646840 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10057949 - - 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5314-55-6
Fórmula molecular C5H14O3Si
Peso molecular (g/mol) 150.25
Clave InChI SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
Nombre IUPAC etil(trimetoxi)silano
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyltrimethoxysilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.