Learn More
Etiltrietoxisilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339205 25 mL 25 ml
11349205 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16495.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-07-9 | C8H20O3Si | 192.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-07-9
Fórmula molecular C8H20O3Si
Peso molecular (g/mol) 192.33
Número MDL MFCD00026754
Clave InChI DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyltriethoxysilane, triethoxy ethyl silane, silane, triethoxyethyl, a 15 silane, union carbide a-15, triethoxy-ethylsilane, silane, ethyltriethoxy, silane, ethyl triethoxy a-15, ethaneorthosiliconic acid, triethyl ester, ethyl triethoxysilane
PubChem CID 6515
Nombre IUPAC trietoxi(etil)silano
SMILES CCO[Si](CC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Nombre del producto químico o material Ethyltriethoxysilane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1362028
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.33
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.392
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.896