Learn More
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10506651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10506651 100 mL Glass Bottle 100 ml
11935841 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313511000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 115-21-9
Fórmula molecular C2H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 163.497
Clave InChI ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
Nombre IUPAC trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyltrichlorosilane
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2380g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal H5C2SiCl3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.51
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid