Learn More
(Etiltio)trimetilsilano, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (Ethylthio)trimethylsilane |
| Nombre de nota | 90% |
| % mín. CAS | 88.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8300g/mL |
| Punto de ebullición | 69°C to 70°C (100.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 16°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.