Learn More
(Etiltio)acetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386806 25 g 25 g
11376806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04142.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20996-62-7
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.194
Número MDL MFCD00026976
Clave InChI ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
Nombre IUPAC 1-etilsulfanilpropan-2-ona
SMILES CCSCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethylthio)acetone
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740830
Sinónimo ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 95%