Learn More
(Etiltio)acetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376806 5 g 5 g
11386806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04142.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20996-62-7
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.194
Número MDL MFCD00026976
Clave InChI ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
Nombre IUPAC 1-etilsulfanilpropan-2-ona
SMILES CCSCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethylthio)acetone
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740830
Sinónimo ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.