Learn More
Ácido (etiltio)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341697 5 g 5 g
11351697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04743.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-04-3 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-04-3
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.166
Número MDL MFCD00021769
Clave InChI VJIKFWJCVWFZIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylthio acetic acid, acetic acid, ethylthio, ethylthioacetic acid, ethylmercapto acetic acid, carboxymethyl ethyl sulfide, s-carboxymethyl ethyl mercaptan, 2-ethylthio acetic acid, unii-m3d5y724hz, acetic acid, 2-ethylthio, ethylmercaptoacetic acid
PubChem CID 69387
Nombre IUPAC ácido 2-etilsulfanilacético
SMILES CCSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethylthio)acetic acid
Punto de ebullición 117°C to 118°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743038
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.18
Porcentaje de pureza 97%