Learn More
Sal sódica de etilsulfato, Lipomed
Description
Sal sódica de etilsulfato
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| CAS | 546-74-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H5 O4 S . Na |
| Sinónimo | Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio y etilo |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Show More |