Learn More
Etilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylpyrazine |
| CAS | 13925-00-3 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyrazine, 2-ethyl-, Pyrazine, ethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Ethylpyrazine, Ethylpyrazine, C-Ethylpyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cnccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-etilpirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |