Learn More
Clorhidrato de etilnoradrenalina, LoGiCal
Código de producto. 30462997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462997 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462997 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3080.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylnoradrenaline Hydrochloride
CAS 3198-07-0
Nombres de analitos o componentes Ethylnoradrenaline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (9CI), Bronkephrine, Butanephrine hydrochloride, Ethylnorepinephrine Hydrochloride, Benzyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Protocatechuyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-, hydrochloride (6CI), alpha-(1-Aminopropyl)protocatechuyl alcohol hydrochloride, alpha-Ethylnorepinephrine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-2-7(11)10(14)6-3-4-8(12)9(13)5-6;/h3-5,7,10,12-14H,2,11H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(N)C(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1-hidroxibutil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 233.69
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0819 g/mol