Learn More
Clorhidrato de etilnarceína, LoGiCal
Código de producto. 30459228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459228 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459228 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3081.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylnarceine Hydrochloride
CAS 12246-80-9
Nombres de analitos o componentes Ethylnarceine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H31 N O8 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 6-[2-[6-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxy-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 6-[[6-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxy-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Narceine, ethyl-, hydrochloride (8CI), Ethyl narceinate hydrochloride, Ethylnarceine hydrochloride, Narcyl
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO8.ClH/c1-7-32-25(28)21-16(8-9-19(29-4)23(21)31-6)18(27)13-17-15(10-11-26(2)3)12-20-24(22(17)30-5)34-14-33-20;/h8-9,12H,7,10-11,13-14H2,1-6H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)c1c(OC)c(OC)ccc1C(=O)Cc2c(CCN(C)C)cc3OCOc3c2OC
Nombre IUPAC 6-[2-[6-[2-(dimetilamino)etil]-4-metoxi-1,3-benzodioxol-5-il]acetil]-2,3-dimetoxibenzoato de etilo; hidrocloruro
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 509.98
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1816 g/mol