Learn More
Impureza D de etilmorfina EP Mikromol™
Descripción
Impureza D de etilmorfina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylmorphinone |
| CAS | 93290-69-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethylmorphinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (Ethylmorphinone), (5alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (9Cl), Ethylmorphinone, Ethylmorphine Hydrochloride Impurity D, Ethylmorphine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO3/c1-3-22-15-7-4-11-10-13-12-5-6-14(21)18-19(12,8-9-20(13)2)16(11)17(15)23-18/h4-7,12-13,18H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=CC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| Nombre IUPAC | (4R,4aR,7aR,12bS)-9-etoxi-3-metil-1,2,4,4a,7a,13-hexahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona |
| Mostrar más |