Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilmercuritiosalicílico, sal sódica, 97,0-101,0 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El ácido etilmercuritiosalicílico es un reactivo oxidante que inhibe los sitios activos que contienen sulfhidrilo de varias enzimas
- También se conoce como sal sódica de ácido timerosal o 2-(etilmercuriomercato)benzoico.
- Puede unirse a compuestos sulfhidrilos, como glutatión, cisteína y grupos de sulfhidrilo de proteínas
- Además, puede activar canales de calcio de trifosfato de inositol en membranas del retículo endoplásmico, lo que resulta en la regulación de las funciones celulares
Aplicaciones
- El ácido etilmercuritiosalicílico se ha investigado ampliamente como conservante en investigaciones de laboratorio con medicamentos, incluidos estudios de vacunas
- Se ha demostrado que presenta propiedades antifúngicas y antisépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt |
| Punto de fusión | 232.0°C to 233.0°C |
| Color | Blanco a crema |
| pH | 6 to 8 (1% soln.) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Temperatura de inflamación | 250°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (vacuum/P2O5) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate