Learn More
Ácido Etilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylmalonic Acid |
| CAS | 601-75-2 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethyl-propanedioic Acid, 1,1-Propanedicarboxylic Acid, 2-Ethylpropanedioic Acid, Ethylmalonic Acid, NSC 96615, α-Carboxybutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CCC(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etilpropanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0423 |