Learn More
Ethylmalonic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16411929
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16411929 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16411929 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY34740
MedChemExpress Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmalonic acid
Forma física Solid
CAS 601-75-2
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8O4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1892.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 132.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 97.0%