Learn More
Ácido etilmalónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495566 25 g 25 g
11485566 5 g 5 g
11405576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20715.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylmalonic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilmalónico es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol (turbidez muy leve) y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-75-2
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00002668
Clave InChI UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
PubChem CID 11756
ChEBI CHEBI:741548
Nombre IUPAC Ácido 2-etilpropanodioico
SMILES CCC(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmalonic acid
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 774334
Información de solubilidad Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 98%