Learn More
Cloruro de etilmagnesio, solución de 2,7 M (al 25 % de peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
2.4 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.40 litro
800 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531491 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10515223 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10724114 2.4 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.40 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10531491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 252578000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2386-64-3 | C2H5ClMg | 88.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-64-3 , 109-99-9
Fórmula molecular C2H5ClMg
Peso molecular (g/mol) 88.82
Número MDL MFCD00000472
Clave InChI ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solution
PubChem CID 75432
Nombre IUPAC magnesio; etano; cloruro
SMILES CC[Mg]Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylmagnesium chloride
Color Marrón
Densidad 1.0000g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C2H5MgCl
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.83
Porcentaje de pureza 24 to 26%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylmagnesium chloride, 2.7M (25 wt.%) solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.