Learn More
Solución de bromuro de etilmagnesio, 3,2 M en 2-MeTHF; AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10562154 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Unit Size:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10562154 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10570774 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10562154 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 183531000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 925-90-6 , 96-47-9
Fórmula molecular C2H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 133.27
Número MDL MFCD00000043
Clave InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
Nombre IUPAC magnesio; etano; bromuro
SMILES CC[Mg]Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylmagnesium bromide
Color Marrón
Nombre de nota 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Concentración 39 to 41%
Densidad 1.1400g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.14
Fórmula lineal CH3CH2MgBr
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −11°C
Fieser 02,205
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.27
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.