Learn More
Bromuro de etilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mol
1 mol
Tamaño de la unidad:
0.50 mol
1 mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366499 0.5 mol 0.50 mol
11376499 1 mol 1 mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041675.JT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Ethylmagnesium bromide is used as a reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-90-6
Fórmula molecular C2H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 133.27
Número MDL MFCD00000043
Clave InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
Nombre IUPAC bromo(ethyl)magnesium
SMILES CC[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmagnesium bromide
Punto de fusión -116.3°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.020 g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal C2H5MgBr
Cantidad 0.5 mol
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible in alcohols,ketones,esters,ethers,hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M en éter
Forma física Líquido