Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M in tert-Butyl methyl ether, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10736633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 mL
Tamaño de la unidad:
800 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10736633 800 mL 800 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10736633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347288000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmagnesium bromide
Color Brown
Nombre de nota 0.9M Solution in tert-Butyl Methyl Ether
CAS 925-90-6, 1634-04-4
Fórmula molecular C2H5BrMg
Fórmula lineal C2H5MgBr
Número MDL MFCD00000043
Concentración 13 to 16%
Fieser 02,205; 02,205
Densidad 0.8400g/mL
Sinónimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid
Clave InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo(ethyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 133.27
PubChem CID 101914
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.27
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 800 mL
Forma física Líquido