Learn More
Etilicina, TRC
Código de producto. 30385632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385632 50 mg
30373800 100 mg
30374801 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93778050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 682-91-7
Fórmula molecular C4 H10 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Ethanesulfonothioic acid, S-ethyl ester, Ethanesulfonic acid, thio-, S-ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethanethiol, ethanesulfonate (6CI,8CI), Ethanethiosulfonic acid ethyl ester, Ethyl ethanethiosulfonate, NSC 22422, Pseudoallicin 150, S-Ethyl ethanethiosulfonate, Ethylicin
Nombre IUPAC 1-etilsulfonilsulfanilsulfanilletano
SMILES CCSS(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylicin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0122