Learn More
Etilicina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309895 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309895 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13342800AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylicin
CAS 682-91-7
Nombres de analitos o componentes Ethylicin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C4 H10 O2 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanesulfonothioic acid, S-ethyl ester, Ethanesulfonic acid, thio-, S-ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethanethiol, ethanesulfonate (6CI,8CI), Ethanethiosulfonic acid ethyl ester, Ethyl ethanethiosulfonate, NSC 22422, Pseudoallicin 150, S-Ethyl ethanethiosulfonate, Ethylicin
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCSS(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 1-etilsulfonilsulfaniletano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0122 g/mol