Learn More
Clorhidrato de etilhidrocupreina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470167 100 mg 100 miligramos
11480167 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21627.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3413-58-9
Fórmula molecular C21H29ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 376.925
Número MDL MFCD00135594
Clave InChI QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Sinónimo ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
Nombre IUPAC (R)-(6-etoxiquinolin-4-il)-[(2S,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]metanol; clorhidrato
SMILES CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylhydrocupreine hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.91
Porcentaje de pureza 97%