Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Código de producto. 16481586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481586 500 mg 500 miligramos
16455236 100 mg 100 miligramos
16401139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109655
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylhexyl triazone
Forma física Solid
CAS 88122-99-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H66N6O6
Sinónimo Octyl triazone
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 823.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 823.07
Porcentaje de pureza 98.0%