Learn More
clorhidrato de etiletiomorfolina-3-carboxilato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255604 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11306835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255604 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27673DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 159381-07-4
Fórmula molecular C7H14ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 211.704
Número MDL MFCD00107968
Clave InChI QQRCEZBURAQLBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hcl, thiomorpholine-3-carboxylicacidethylesterhydrochloride, ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hcl, ethylthiomorpholine-3-carboxylatehydrochloride, 3-ethoxycarbonyl thiomorpholine hydrochloride, ethyl 1,4-thiazinane-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 1,4-thiazaperhydroine-3-carboxylate, chloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl esterhydrochloride
PubChem CID 17433447
Nombre IUPAC etil tiomorfolina-3-carboxilato; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CSCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethylethiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.71
Porcentaje de pureza 90%