Learn More
Etileniminoifosfamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyleniminoifosfamide |
| CAS | 29102-47-4 |
| Fórmula molecular | C7H14ClN2O2P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Chloroethyl)-2-cyclopropyl-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide, NSC 272335 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClN2O2P/c8-2-4-9-3-1-7-12-13(9,11)10-5-6-10/h1-7H2 |
| SMILES | ClCCN1CCCOP1(=O)N2CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 224.63 |