Learn More
Dihidrato de etilenglicolditrato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313529 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313529 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13327500AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dinitroethylene glycol (EGDN)
CAS 628-96-6
Nombres de analitos o componentes Dinitroethylene glycol (EGDN)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C2 H4 N2 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N2O6/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8/h1-2H2
SMILES [O-][N+](=O)OCCO[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Nitrato de 2-nitrooxietilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 152.06
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0069 g/mol