Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica hidrato de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358047 25 g 25 g
11368047 100 g 100 g
11348047 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022426.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14025-21-9 | C10H12N2Na2O8Zn | 399.572 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14025-21-9
Fórmula molecular C10H12N2Na2O8Zn
Número MDL MFCD00135187
Clave InChI UBLOJEHIINPTTG-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo zinc disodium edta, edta disodium zinc salt, unii-r84ov391ba, sequestrene na2zn zinc chelate, disodium zinc edetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, zinc disodium ethylenediaminetetraacetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate dihydrate, acetic acid, ethylenedinitrilo tetra-, disodium salt, zinc complex, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
PubChem CID 51808
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil-(carboxilatometilo)amino]acetato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt hydrate
Cantidad 25 g
SMILES [Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 399.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.50 (Anhydrous)
Forma física Polvo