Learn More
Solución de sal trisódica de ácido etilendiaminotetraacético 0,1 M (0,2 N), NIST Concentrado estándar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10317751 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 AMP
6 AMP
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10317751 1 AMP 1 AMP
10121430 6 AMP 6 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317751 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3700C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 150-38-9
Fórmula molecular C10H19N2Na3O11
Peso molecular (g/mol) 412.23
Número MDL MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
Clave InChI FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
PubChem CID 131711402
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético;sodio
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
pH 4 to 5
Forma física Líquido
Cantidad 1 AMP
Envase Ampolla