Learn More
Sal trisódica del ácido etilendiaminotetraacético monohidrato, 99,32%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496872 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11496872 100 g
1 options
Código de producto. 11496872 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215108880
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10378-22-0
Color Blanco
Fórmula molecular C10H18N2Na3O9
Número MDL MFCD00149675
Cantidad 100 g
Sinónimo edta, trisodium salt trihydrate
Clave InChI DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; hidrato
Peso molecular (g/mol) 379.228
PubChem CID 131865091
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2
Forma física Crystalline Powder