Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, MedChemExpress
Descripción
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt (EDTA trisodium salt) is used to bind metal ions in the practice of chelation therapy, for treating mercury and lead poisoning, used in a similar manner to remove excess iron from the body, for treating the complication of repeated blood transfusions, as would be applied to treat thalassaemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 150-38-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H13N2Na3O8 |
| Sinónimo | EDTA trisodium salt Trisodium EDTA |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (139.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O |
| Mostrar más |