Learn More
Hidrato de sal trisódica del ácido etilendiaminotetraacético, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416882 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11416882 1 kg
11406882 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416882 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215108891
Soluble en agua. Solución transparente, incolora a amarillo claro, de 32 g más 100 ml de hidróxido de sodio 1 M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85715-60-2
Fórmula molecular C10H18N2Na3O9
Peso molecular (g/mol) 379.228
Número MDL MFCD00149675
Clave InChI DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, trisodium salt trihydrate
PubChem CID 131865091
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; hidrato
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.19
Forma física Crystalline Powder