Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, hidrato de sal trisódica, 98 %
Código de producto. 10081490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500g; frasco de plástico
Código de producto.
10081490 500g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10081490 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 147865000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 85715-60-2 | C10H13N2Na3O8 | 358.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Nombre de nota 98%
CAS 85715-60-2
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (corrected for water) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H13N2Na3O8
Fórmula lineal (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
Número MDL MFCD00149675
Cantidad 500 g
Sinónimo trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, tricon bw, unii-zmn5a047nl, endrate, edta triasodium salt, zmn5a047nl, ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate, sequestrene sodium 3, trisodium edta monohydrate, edetate trisodium monohydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI QZKRHPLGUJDVAR-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC trisodio; 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboximetil)amino]acetato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 358.19
PubChem CID 16211179
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate