Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, dihididrato de sal tripotásica, 99 %
Código de producto. 11985351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985351 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10542461 100 g Frasco de plástico 100 g
10552461 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985351 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 301600025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65501-24-8 | C10H13K3N2O8·2H2O | 442.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65501-24-8
Fórmula molecular C10H13K3N2O8·2H2O
Peso molecular (g/mol) 442.56
Clave InChI MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
Nombre IUPAC tripotasio; ácido 2-[2 -[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino