Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, dihididrato de sal tripotásica, 99 %
Código de producto. 10542461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542461 100 g Frasco de plástico 100 g
10552461 500 g Frasco de plástico 500 g
11985351 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10542461 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 301601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65501-24-8 | C10H13K3N2O8·2H2O | 442.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65501-24-8
Fórmula molecular C10H13K3N2O8·2H2O
Peso molecular (g/mol) 442.56
Clave InChI MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
Nombre IUPAC tripotasio; ácido 2-[2 -[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate