Learn More
Dihidrato de sal tripotásica de ácido etilendiaminotetraacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358545 250 g 250 g
11348545 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11991.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65501-24-8 | C10H17K3N2O10 | 442.545 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate is involved to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is also used to study chelators, biochemicals and reagents. Further, it is utilized to check the safety of ethylenediaminetetraacetic acid and hydroxyethyenediaminetriacetic acid ingredients in cosmetic formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de sal tripotásica de etilenodiaminetraacético se utiliza para eliminar la inhibición de reacciones catalizadas por enzimas debido a las trazas de metales pesados. También se emplea en el estudio de quelantes, bioquímicos y reactivos. Además, se utiliza para comprobar la seguridad de los ingredientes de ácido etilendiaminotetraacético e hidroxietilenediaminotetraacético en formulaciones cosméticas.
Solubilidad
Soluble en agua e hidróxido de potasio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales, zinc, aluminio, acero al carbono, cobre, aleaciones de cobre, metales galvanizados y níquel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65501-24-8
Fórmula molecular C10H17K3N2O10
Peso molecular (g/mol) 442.545
Número MDL MFCD00149672
Clave InChI MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
Nombre IUPAC tripotasio; ácido 2-[2 -[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Punto de fusión ∽182°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 6762497
Información de solubilidad Soluble in water and potassium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.55 (406.46 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%