Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal tetrasódica, tetrahidrato, extra puro, SLR Fisher Chemical
Código de producto. 10070100 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
10070100 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10070100 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0750/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 13235-36-4
Color Blanco
pH 11 to 12
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C10H20N2Na4O12
Número MDL 150027
Clave InChI XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC tetrasodio 2-({2-[bis(carboxilatometil)amino]etil}(carboxilatometil)amino)acetato, tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 452.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetate, tetrasodiumtetrahydrate, Tetrasodium EDTA