Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, tetrahidrato de sal tetrasódica, 99,5 %, para molecular
Código de producto. 10089770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10089770 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10089770 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327211000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
CAS 13235-36-4
Absorbancia 0.06 max. (0.1 M in water) at 280nm, 1.5 max. (0.1 M in water) at 260nm
Color Blanco
pH 10.7 to 11.7 (0.1M aq. soln.)
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H20N2Na4O12
Número MDL MFCD00150027
Cantidad 100 g
Fieser 01,373; 05,296
Índice Merck 14, 3517
Sinónimo tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edetate sodium tetrahydrate, unii-l13nhd21x6, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate, acmc-209bp2, ksc910c4l, edta, tetrasodium tetrahydrate salt, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt, hydrate 1:4:4
Información de solubilidad (0.1 M in water) Clear colorless
Clave InChI XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC tetrasodio; 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 452.23
PubChem CID 23287279
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.23
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.