missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal tetrasódica hidrato de ácido etilendiaminotetraacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11463627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11463627 1000 g 1000 g
11473627 250 g 250 g
11483627 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11463627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17385.0B
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol

Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate is used as an inhibitor of metal ligand proteases. It also acts as a chelator of zinc ion in the active site of metalloproteases. It is used as an anticoagulant and also used in the fluorometric determination of beryllium.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La sal tetrasódica hidrato de ácido etilendiaminotetraacético se utiliza como inhibidor de las proteasas con metal-ligando. También actúa como quelante de ion de cinc en el sitio activo de las metaloproteasas. Se utiliza como anticoagulante y también en la determinación fluorométrica del berilio.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 194491-31-1
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8
Peso molecular (g/mol) 380.17
Número MDL MFCD00150025
Clave InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
Nombre IUPAC tetrasodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil-(carboxilatometilo)amino]acetato;hidrato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 3828865
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.17 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.