Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, sal tetrasódica, hidrato, 98 %, puro
Código de producto. 10080950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10080950 500 g 500 g
10307180 2.5 kg 2.50 Kg
11397421 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080950 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 118445000
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido etilendiaminotetraacético, hidrato de sal tetrasódica, 98 %, C10H12N2Na4O8.xH2O, número CAS-194491-31-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194491-31-1
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8
Peso molecular (g/mol) 380.17
Número MDL MFCD00150025
Clave InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Fórmula lineal (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (20°C)
Nombre IUPAC tetrasodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil-(carboxilatometilo)amino]acetato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.16
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición >400°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.